Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de benzyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR3098-1G
APOSOR3098-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR3098-1G
Isothiocyanate de benzyle
Isothiocyanate de benzyle


Formule: C₈H₇NS
Point d'ébullition: 242…243 °C
Densité: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004819
Numéro CAS: 622-78-6
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité