Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine

OR30980-250MG
APOSOR30980-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR30980-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine


Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864901
Numéro CAS: 705262-55-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité