5-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)-2-furaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30990-1G
APOSOR30990-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR30990-1G
5-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)-2-furaldehyde
5-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)-2-furaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315261
Numéro CAS: 6575-75-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité