Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-1-methyl-3-[(phenylsulphanyl)methyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific

OR30992-1G
APOSOR30992-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR30992-1G
5-Chloro-1-methyl-3-[(phenylsulphanyl)methyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1-methyl-3-[(phenylsulphanyl)methyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde


Formule: C₁₂H₁₁ClN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794869
Numéro CAS: 318234-26-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité