Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-6-chloropyridin-2-amine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR310073-1G
APOSOR310073-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR310073-1G
5-Bromo-6-chloropyridin-2-amine
5-Bromo-6-chloropyridin-2-amine


Formule: C₅H₄BrClN₂
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848481
Numéro CAS: 358672-65-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité