(2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-3a,5,5-Trimethylhexahydro-4,6-methano-1,2-benzoxaborol-2(3H)-yl]pyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310083-500MG
APOSOR310083-500MGEA 1020 EUR InStock
APOSOR310083-500MG
(2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-3a,5,5-Trimethylhexahydro-4,6-methano-1,2-benzoxaborol-2(3H)-yl]pyrrolidine hydrochloride
(2S)-2-[(3aR,4R,6R,7aS)-3a,5,5-Trimethylhexahydro-4,6-methano-1,2-benzoxaborol-2(3H)-yl]pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₆BNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602036
Numéro CAS: 149716-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité