2,2'-Dichloro-4,4'-bipyridyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Dichloro-4,4'-bipyridine
OR310158-100MG
APOSOR310158-100MGEA 0 EUR InStock
APOSOR310158-100MG
2,2'-Dichloro-4,4'-bipyridyle
2,2'-Dichloro-4,4'-bipyridyle
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂
MW: 225,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01106345
Numéro CAS: 53344-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité