2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenylglyoxal
OR31016-250MG
APOSOR31016-250MGEA 157 EUR InStock
APOSOR31016-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Formule: C₈H₅ClO₂
MW: 168,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411516
Numéro CAS: 4996-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité