1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 1-Butyn-3-yl Ester, (RS)-1-Methyl-2-propynyl-p-toluenesulphonate, But-3-yn-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
OR310300-5G
APOSOR310300-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR310300-5G
1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate
1-Butyn-3-yl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060095
Numéro CAS: 53487-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité