Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(E)-N'-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide

Fournisseur: Apollo Scientific

OR310329-1G
APOSOR310329-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR310329-1G
(E)-N'-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide
(E)-N'-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide


Formule: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00994886
Numéro CAS: 102669-53-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité