(2S)-2,3-Dimethylbutane-1,3-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310330-500MG
APOSOR310330-500MGEA 661 EUR InStock
APOSOR310330-500MG
(2S)-2,3-Dimethylbutane-1,3-diol
(2S)-2,3-Dimethylbutane-1,3-diol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10574870
Numéro CAS: 73295-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité