5-Bromo-4-chloro-7-(4-methylbenzenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310345-1G
APOSOR310345-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR310345-1G
5-Bromo-4-chloro-7-(4-methylbenzenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-7-(4-methylbenzenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₃H₉BrClN₃O₂S
MW: 386,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441317
Numéro CAS: 1143534-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité