(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310361-1G
APOSOR310361-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR310361-1G
(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₈BIO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26793796
Numéro CAS: 89694-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité