Ethyl 2-(1,3-dithietan-2-ylidene)-3-oxobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310380-1G
APOSOR310380-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR310380-1G
Ethyl 2-(1,3-dithietan-2-ylidene)-3-oxobutanoate
Ethyl 2-(1,3-dithietan-2-ylidene)-3-oxobutanoate
Formule: C₈H₁₀O₃S₂
MW: 218,293 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18800140
Numéro CAS: 120596-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité