Methyl 2-(2-cyano-3-ethoxy-3-oxopropyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310407-1G
APOSOR310407-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR310407-1G
Methyl 2-(2-cyano-3-ethoxy-3-oxopropyl)benzoate
Methyl 2-(2-cyano-3-ethoxy-3-oxopropyl)benzoate
Formule: C₁₄H₁₅NO₄
MW: 261,273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06211147
Numéro CAS: 153802-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité