3-Bromothiéno[3,2-b]thiophène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310409-1G
APOSOR310409-1GEA 579 EUR InStock
APOSOR310409-1G
3-Bromothiéno[3,2-b]thiophène
3-Bromothiéno[3,2-b]thiophène
Formule: C₆H₃BrS₂
Densité: 1.78 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000952
Numéro CAS: 25121-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité