1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate
OR310450-1G
APOSOR310450-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR310450-1G
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₈BNO₄
MW: 345,246 g/mol
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12408237
Numéro CAS: 837392-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité