2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310485-5G
APOSOR310485-5GEA 112 EUR InStock
APOSOR310485-5G
2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₃H₁₈BBrO₃
MW: 312,995 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215812
Numéro CAS: 868629-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité