Methyl 1-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310504-1G
APOSOR310504-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310504-1G
Methyl 1-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 1-[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₄N₂O₆
MW: 318,281 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957327
Numéro CAS: 1565827-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité