(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310534-500MG
APOSOR310534-500MGEA 1350 EUR InStock
APOSOR310534-500MG
(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-[(benzyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₃₄H₃₇NO₄·ClH
MW: 560,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957339
Numéro CAS: 72983-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité