(2R,3R)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310538-1G
APOSOR310538-1GEA 894 EUR InStock
APOSOR310538-1G
(2R,3R)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
(2R,3R)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₅
MW: 259,643 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957341
Numéro CAS: 17447-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité