Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(Biphenyl-2-ylcarbonyl)amino]-2-chlorobenzoic acid

Fournisseur: Apollo Scientific

OR310539-1G
APOSOR310539-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR310539-1G
4-[(Biphenyl-2-ylcarbonyl)amino]-2-chlorobenzoic acid
4-[(Biphenyl-2-ylcarbonyl)amino]-2-chlorobenzoic acid


Formule: C₂₀H₁₄ClNO₃
MW: 351,783 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20266812
Numéro CAS: 180340-01-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité