2-(3-Nitrophenyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310543-1G
APOSOR310543-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310543-1G
2-(3-Nitrophenyl)pyrimidine
2-(3-Nitrophenyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₇N₃O₂
MW: 201,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999076
Numéro CAS: 69491-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité