(3R,4R)-4-Methylthio-3-[(R)-1-((t-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl]-2-azetidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310547-1G
APOSOR310547-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310547-1G
(3R,4R)-4-Methylthio-3-[(R)-1-((t-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl]-2-azetidinone
(3R,4R)-4-Methylthio-3-[(R)-1-((t-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl]-2-azetidinone
Formule: C₁₂H₂₅NO₂SSi
MW: 275,483 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957344
Numéro CAS: 82864-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité