(R)-1-Benzyl-5-carboxy-2-pyrrolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310598-1G
APOSOR310598-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR310598-1G
(R)-1-Benzyl-5-carboxy-2-pyrrolidinone
(R)-1-Benzyl-5-carboxy-2-pyrrolidinone
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797914
Numéro CAS: 38854-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité