N-Methyl-4-nitro-α-toluenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-(4-nitro)-benzyl sulphonamide
OR310600-5G
APOSOR310600-5GEA 220 EUR InStock
APOSOR310600-5G
N-Methyl-4-nitro-α-toluenesulphonamide
N-Methyl-4-nitro-alpha-toluenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₄S
MW: 230,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277775
Numéro CAS: 85952-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité