2-Iodoadénosine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310610-1G
APOSOR310610-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR310610-1G
2-Iodoadénosine
2-Iodoadénosine
Formule: C₁₀H₁₂IN₅O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320413
Numéro CAS: 35109-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité