5-Amino-1- benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310613-1G
APOSOR310613-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310613-1G
5-Amino-1- benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1- benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₄
MW: 198,224 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128291
Numéro CAS: 91091-13-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité