Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Aminoacridine hémihydraté

Fournisseur: Apollo Scientific

OR310634-1G
APOSOR310634-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR310634-1G
9-Aminoacridine hémihydraté
9-Aminoacridine hémihydraté


Formule: C₁₃H₁₀N₂·0.5H₂O
Point de fusion: 230…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65944-23-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité