2,2,6,6-Tetramethylpimelic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310638-5G
APOSOR310638-5GEA 241 EUR InStock
APOSOR310638-5G
2,2,6,6-Tetramethylpimelic acid
2,2,6,6-Tetramethylpimelic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800574
Numéro CAS: 2941-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité