Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate, (+/-)-2-(ethoxycarbonylmethyl)cyclohexanone, (2-oxo-cyclohexyl)-acetic acid ethyl ester
OR310644-5G
APOSOR310644-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR310644-5G
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001638
Numéro CAS: 24731-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité