2-Naphthyl phenyl ketone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Benzoylnaphthalene
OR310648-5G
APOSOR310648-5GEA 148 EUR InStock
APOSOR310648-5G
2-Naphthyl phenyl ketone
2-Naphthyl phenyl ketone
Formule: C₁₇H₁₂O
MW: 232,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004106
Numéro CAS: 644-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité