3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.4]non-3-ene-2-thione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310704-1G
APOSOR310704-1GEA 780 EUR InStock
APOSOR310704-1G
3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.4]non-3-ene-2-thione
3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.4]non-3-ene-2-thione
Formule: C₁₃H₁₄N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14735619
Numéro CAS: 5955-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité