1'H-Spiro[cyclopentane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310714-1G
APOSOR310714-1GEA 780 EUR InStock
APOSOR310714-1G
1'H-Spiro[cyclopentane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
1'H-Spiro[cyclopentane-1,2'-quinazoline]-4'-thiol
Formule: C₁₂H₁₄N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28023514
Numéro CAS: 346458-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité