4-[3-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310735-1G
APOSOR310735-1GEA 780 EUR InStock
APOSOR310735-1G
4-[3-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
4-[3-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₈ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27960949
Numéro CAS: 1018626-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité