4-Aminophénylamidine chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Aminophenylamidine hydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
OR310754-1G
APOSOR310754-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR310754-1G
4-Aminophénylamidine chlorhydrate
4-Aminophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077095
Numéro CAS: 7761-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité