4-[(1-Oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl]benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310757-1G
APOSOR310757-1GEA 521 EUR InStock
APOSOR310757-1G
4-[(1-Oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1-Oxo-7,8,9,10-tetrahydropyrazino[1,2-b]indazol-2(1H)-yl)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₈H₁₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28023534
Numéro CAS: 1610377-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité