Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Chlorophenyl)-5-(2-hydroxyethyl)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one

Fournisseur: Apollo Scientific

OR310760-1G
APOSOR310760-1GEA 521 EUR InStock
APOSOR310760-1G
2-(4-Chlorophenyl)-5-(2-hydroxyethyl)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one
2-(4-Chlorophenyl)-5-(2-hydroxyethyl)-6-methylpyrimidin-4(3H)-one


Formule: C₁₃H₁₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18915343
Numéro CAS: 82019-55-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité