6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310790-1G
APOSOR310790-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR310790-1G
6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07082897
Numéro CAS: 66909-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité