1-(Cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310793-1G
APOSOR310793-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR310793-1G
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈Cl₂N₂
MW: 213,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544420
Numéro CAS: 373608-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité