[3-(Methylamino)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310887-500MG
APOSOR310887-500MGEA 782 EUR InStock
APOSOR310887-500MG
[3-(Methylamino)phenyl]methanol
[3-(Methylamino)phenyl]methanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658585
Numéro CAS: 121562-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité