3-Oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-6-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310893-500MG
APOSOR310893-500MGEA 1350 EUR InStock
APOSOR310893-500MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-6-carbaldehyde
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15526745
Numéro CAS: 443956-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité