3-Chloro-8-nitroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310904-500MG
APOSOR310904-500MGEA 782 EUR InStock
APOSOR310904-500MG
3-Chloro-8-nitroquinoline
3-Chloro-8-nitroquinoline
Formule: C₉H₅ClN₂O₂
MW: 208,601 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044981
Numéro CAS: 73868-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité