N-(4-Bromo-3-cyanophenyl)methanesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310907-500MG
APOSOR310907-500MGEA 661 EUR InStock
APOSOR310907-500MG
N-(4-Bromo-3-cyanophenyl)methanesulphonamide
N-(4-Bromo-3-cyanophenyl)methanesulphonamide
Formule: C₈H₇BrN₂O₂S
MW: 275,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660030
Numéro CAS: 1206776-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité