1-Ethoxy-3-methoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310917-500MG
APOSOR310917-500MGEA 560 EUR InStock
APOSOR310917-500MG
1-Ethoxy-3-methoxybenzene
1-Ethoxy-3-methoxybenzene
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21340356
Numéro CAS: 25783-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité