1-Bromo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310930-500MG
APOSOR310930-500MGEA 661 EUR InStock
APOSOR310930-500MG
1-Bromo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
1-Bromo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092653
Numéro CAS: 39053-43-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité