(4R)-3-(2-Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310961-500MG
APOSOR310961-500MGEA 1350 EUR InStock
APOSOR310961-500MG
(4R)-3-(2-Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
(4R)-3-(2-Bromoacetyl)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₃
MW: 284,106 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101542
Numéro CAS: 227602-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité