Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)acetamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4'-isopropylacetanilide

OR3111-1G
APOSOR3111-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR3111-1G
2-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-isopropylphenyl)acetamide


Formule: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084931
Numéro CAS: 1527-61-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité