3-(Acetylsulphanyl)-2-methylpropanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311103-500MG
APOSOR311103-500MGEA 214 EUR InStock
APOSOR311103-500MG
3-(Acetylsulphanyl)-2-methylpropanamide
3-(Acetylsulphanyl)-2-methylpropanamide
Formule: C₆H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02755772
Numéro CAS: 909027-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité