3-Methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311108-500MG
APOSOR311108-500MGEA 883 EUR InStock
APOSOR311108-500MG
3-Methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
3-Methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,235 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18906996
Numéro CAS: 937026-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité